Learn More
(+)-griséofulvine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495527 25 g 25g
11485527 5 g 5g
11405537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23521.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 126-07-8 | C17H17ClO6 | 352.767 g/mol
Griseofulvin is an antifungal drug. It is used both in animal and in humans, to treat ringworm infections of the skin and nails.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Griseofulvin est un médicament antifongique. Il est utilisé à la fois chez l’animal et chez l’humain pour traiter les infections de la peau et des ongles par la teigne tonsurante.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide, l’éthanol, le méthanol, le chloroforme, le DMSO, le tétrachloroéthane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-07-8
Formule moléculaire C17H17ClO6
Poids moléculaire (g/mol) 352.767
Numéro MDL MFCD00082343
Clé InChI DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonyme griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
CID PubChem 441140
ChEBI CHEBI:27779
Nom IUPAC (2 S,5’R)-7-chloro-3’,4,6-triméthoxy-5’-méthylspiro[1-benzofurane-2,4’-cyclohex-2-ene]-1’,3-dione
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Griseofulvin
Point de fusion 218°C to 220°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 95226
Merck Index 14,4549
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl formamide,ethanol,methanol,chloroform,DMSO,tetrachloroethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 352.77
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Griseofulvin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Griseofulvin