Learn More
Griseofulvin, MedChemExpress
Description
Griseofulvin(Gris-PEG
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Griseofulvin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 126-07-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H17ClO6 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (94.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C13 |
| Afficher plus |