Learn More
Griseofulvine, TRC
Code produit 30401405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG7875005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Griseofulvine
CAS 126-07-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H17 Cl O6
Quantité 5 g
Synonyme Griseofulvin, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S,6'R)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S-trans)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methyl- (8CI), (1'S,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (+)-Griseofulvin, 7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane, Curling factor, Fulcin, Fulvicin, Fulvicin Bolus, Fulvicin P/G, Fulvicin U/F, Fulvidex, Fulvina, Fulvinil, Fulvistatin, Gricin, Grifulin, Grifulvin, Grifulvin V, Gris-PEG, Grisactin, Grisefulin, (+)-, Griseovin, Grisofulvin, Grisovin, Grisovin FP, Grysio, Idifulvin, Lamoryl, Likuden, Neo-Fulcin, Polygris, Poncyl, Poncyl FP, Spirofulvin, Sporostatin, Xuanjing
Formule InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
Nom IUPAC (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-triméthoxy-5'-méthylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ène]-1',3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 352.77
Poids de la formule 352.0714
Pourcentage de pureté >95