Learn More
Macherey-Nagel™ Mélange-test de Grob
Code produit 10256371 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10256371 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10256371 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 722310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.90€
    43.79€ / 1mL
    Économisez 16.11€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Volume (métrique) 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Grob test mixture (mod.)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane