Description
- Permet le regroupement rapide des streptocoques A, B, C, D, F et G.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO13485 ISO9001 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Marquage CE | Oui |
| Clia Complexity | CLIA non dérogatoire |
| Substances à analyser détectables | Anticorps du groupe A de streptocoques de lapin |
| Format | 1 flacon (2,5 ml) |
| Type d’échantillon | Colonies bactériennes |
| Sensibilité | 0,92 |
| Type | Test sur lame d’agglutination |
| À utiliser avec (application) | Détection et identification des antigènes extraits |
| Afficher plus |