Learn More
Invitrogen™ Human Growth Hormone ELISA Kit
Code produit 17105459
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17105459 5 x 96 tests 1 pièce
15475003 96 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17105459 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHGH1X5
ELISA
The Human Growth Hormone (Hu GH) ELISA quantitates Hu GH in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GH. Principle of the method The Human GH solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’hormone de croissance humaine (hGH) fait partie de la famille des hormones somatotropine/prolactine qui jouent un rôle important dans le contrôle de la croissance. Le gène GH1, ainsi que 4 autres gènes apparentés, se trouvent au locus de l’hormone de croissance sur le chromosome 17. Les cinq gènes partagent un degré remarquablement élevé d’identité de séquence. L’épissage alternatif produit 5 isoformes allant d’environ 19 kDa à 24 kDa. L’hGH est produite par les cellules somatotrophes dans l’hypophyse. Elle agit par la liaison aux récepteurs membranaires appartenant à la sous-famille des récepteurs cytokines. Son rôle majeur dans la stimulation de la croissance du corps est de stimuler le foie et d’autres tissus pour sécréter l’IGF-1. Elle stimule à la fois la différenciation et la prolifération des myoblastes. Elle stimule également l’absorption des acides aminés et la synthèse des protéines dans les muscles et autres tissus. Des mutations ou des délétions dans le gène entraînent un déficit en hormone de croissance et une courte stature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01241
Plage de dosage 2,5 pg/ml à 600 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Plage d’étalonnage 4 pg/ml à 600 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 2688
Symbole de gène(s) GH,GH-N,GHB5,GHN,IGHD1B,hGH-N
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Étalon, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Chromogène, Concentrat de diluant de dosage, Plaques à 96 puits pré-enduites, Tampon de lavage, Anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Voies liées aux biomarqueurs
Volume d’échantillon Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme GH, GH-N, GHN, IGHD1B, hGH-N
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min