Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 0660
Code produit 18094182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18094182 50 mg 50mg
18033972 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18094182 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3433/50
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Selective PPARδ antagonist
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1014691-61-2
Formule moléculaire C19H18N2O5S2
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK 0660
Quantité 50 mg
Poids de la formule 418.49
Pureté >99%
Poids moléculaire 418.48