Learn More
R&D Systems™ GSK 264220A
Code produit 18024732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18024732 10 mg 10mg
18063942 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18024732 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3752/10
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 685506-42-7
Formule moléculaire C17H21N3O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK 264220A
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 363.43
Pureté >98%
Poids moléculaire 363.432