Learn More
GSK 4027, MedChemExpress
Code produit 16463238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
16463238 10 mg
16445967 5 mg
16439786 50 mg
16424506 100 mg
16412686 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16463238 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101027
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress GSK 4027 is a chemical probe for the PCAF/GCN5 bromodomain with an pIC50 of 7.4±0.11 for PCAF in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
GSK 4027 is a chemical probe for the PCAF/GCN5 bromodomain with an pIC50 of 7.4±0.11 for PCAF in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau GSK 4027
CAS 2079896-25-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21BrN4O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (132.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(N[C@@H]2C[C@H](C3=CC=CC=C3)CN(C)C2)C=NN(C)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 377.28
Poids de la formule 377.28
Pourcentage de pureté 98.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.