Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
Code produit 16477816
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477816 100 mg
16448048 10 mg
16423967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16477816 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY33353
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK-4716
CAS 101574-65-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18N2O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 282.34
Poids de la formule 282.34
Pourcentage de pureté 98.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death