Learn More
GSK 4716
Code produit 15446769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446769 50 mg 50mg
15436769 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65166.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Agoniste sélectif aux récepteurs ERR→ et ERR→liés aux œstrogènes
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101574-65-6
Formule moléculaire C17H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.34
Numéro MDL MFCD00567155
Clé InChI IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Synonyme e-4-hydroxy-n'-4-isopropylbenzylidene benzohydrazide, 4-hydroxy-benzoic acid 4-isopropyl-benzylidene-hydrazide, 4-hydroxy-2-1e-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide, 2-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide 4-hydroxybenzoic acid, 2gpp, d0dx8t, gsk hplc, 4-hydroxy-n-e-4-isopropylphenyl methyleneamino benzamide, 4-hydroxy-n-e-4-propan-2-ylphenyl methylideneamino benzamide, 4-hydroxy-n-1e-4-propan-2-yl phenyl methylidene benzohydrazide
CID PubChem 5331325
ChEBI CHEBI:80000
Nom IUPAC 4-hydroxy-N-[(E)-(4-propan-2-ylphényl)méthylidèneamino]benzamide
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=N\NC(=O)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK 4716
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 282.34
Forme physique Solide