Learn More
GSK 4716, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 30001346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001346 10 mg 10mg
18025092 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001346 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 3075/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Selective ERRγ and ERRβ agonist
Selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays selectivity over ERRα and the classical estrogen receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101574-65-6
Formule moléculaire C17H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.34
Numéro MDL MFCD00567155
Clé InChI IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Synonyme e-4-hydroxy-n'-4-isopropylbenzylidene benzohydrazide, 4-hydroxy-benzoic acid 4-isopropyl-benzylidene-hydrazide, 4-hydroxy-2-1e-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide, 2-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide 4-hydroxybenzoic acid, 2gpp, d0dx8t, gsk hplc, 4-hydroxy-n-e-4-isopropylphenyl methyleneamino benzamide, 4-hydroxy-n-e-4-propan-2-ylphenyl methylideneamino benzamide, 4-hydroxy-n-1e-4-propan-2-yl phenyl methylidene benzohydrazide
CID PubChem 5331325
ChEBI CHEBI:80000
Nom IUPAC 4-hydroxy-N'-[(E)-[4-(propan-2-yl)phenyl]methylidene]benzohydrazide
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=N\NC(=O)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK 4716
Quantité 10 mg
Poids de la formule 282.34
Pourcentage de pureté >99%