Learn More
GSK-626616, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone |
| CAS | 1025821-33-3 |
| Formule moléculaire | C18H10Cl2N4OS |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | GSK 626616, GSK-626616 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9- |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1NC2=NC(=O)\C(=C\c3ccc4nccnc4c3)\S2 |
| Nom IUPAC | (5Z)-2-(2,6-dichloroanilino)-5-(quinoxaline-6-ylméthylidène)-1,3-thiazol-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 401.27 |
| Poids de la formule | 399.9952 |