Learn More
GSK-690693, MedChemExpress
Code produit. 16453738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16453738
Marque: Medchem Express HY1024910mg
MedChemExpress GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.
GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK-690693
CAS 937174-76-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27N7O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (70.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES CC(O)(C)C#CC1=NC=C(OC[C@@H]2CNCCC2)C3=C1N=C(C4=NON=C4N)N3CC
Poids moléculaire (g/mol) 425.48
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 96.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.