Learn More
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Code produit 16482797
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482797 50 mg
16466718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16482797 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15648D
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK-J1 lithium salt
Forme physique Solid
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22LiN5O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 395.38
Poids de la formule 395.38
Qualité Research