Learn More
GSK0660, MedChemExpress
Code produit 16475846
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475846 100 mg
16467847 5 mg
16445128 10 mg
16411367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475846 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12377
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK0660
CAS 1014691-61-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N2O5S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
SMILES O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 418.49
Poids de la formule 418.49
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism