Learn More
GSK1292263, MedChemExpress
Description
GSK-1292263 is an orally available GPR119 agonist with pEC50s of 6.9 and 6.7 for human and rat GPR119, respectively. GSK-1292263 can be used for the research of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GSK1292263 |
| CAS | 1032823-75-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H28N4O4S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 20 mg/mL (43.81 mM) |
| SMILES | CC(C1=NOC(N2CCC(CC2)COC3=CN=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)S(C)(=O)=O)=N1)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 456.56 |
| Poids de la formule | 456.56 |
| Afficher plus |