Learn More
GSK2018682, MedChemExpress
Description
GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | GSK2018682 |
| CAS | 1034688-30-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H21ClN4O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (283.52 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCCN1C=CC2=C1C=CC=C2C3=NOC(C4=CC(Cl)=C(OC(C)C)N=C4)=N3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 440.88 |
| Poids de la formule | 440.88 |
| Show More |