Learn More
GSK2110183 analog 1 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16477016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477016 100 mg
16476938 10 mg
16452997 50 mg
16439487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15966A
MedChemExpress GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK2110183 analog 1 hydrochloride
CAS 2070009-64-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17Cl3F2N4OS
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (207.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (51.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 481.77
Poids de la formule 481.77
Pourcentage de pureté 99.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease