Learn More
GSK2200150A, MedChemExpress
Code produit 16477277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477277 5 mg
16460867 50 mg
16434568 10 mg
16413136 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477277 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1120915mg
MedChemExpress GSK2200150A, identified by high-throughput screening (HTS) campaign, is an anti-tuberculosis (TB) agent.
GSK2200150A, identified by high-throughput screening (HTS) campaign, is an anti-tuberculosis (TB) agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK2200150A
CAS 1443138-53-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H23NO3S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 65 mg/mL (181.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(CC2=CC=C(OCCO3)C3=C2)CCC4(C(C=CS5)=C5CCO4)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 357.47
Poids de la formule 357.47
Pourcentage de pureté 98.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation