Learn More
GSK269962A, MedChemExpress
Description
GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GSK269962A |
| CAS | 850664-21-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H30N8O5 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | GSK 269962 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 30 mg/mL (52.58 mM) |
| SMILES | CCN1C2=CC(OC3=CC=CC(NC(C4=CC=C(OCCN5CCOCC5)C=C4)=O)=C3)=NC=C2N=C1C6=NON=C6N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 570.6 |
| Afficher plus |