Learn More
Thermo Scientific™ GSK2801, 95 %
Code produit 17100646 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17100646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17100646 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 468031000
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK2801
CAS 1619994-68-1
Synonyme 1-(7-(2-méthylsulfonyl-phényl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0]nona-2,4,6,8-tétraen-9-yl)-éthanone
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C20 H21 N O4 S
Poids de la formule 371,45
Forme physique Solide
Type de produit Réactif
Pureté 95%