Learn More
GSK2879552, MedChemExpress
Code produit 16487548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487548 10 mg
16450028 5 mg
16417496 100 mg
16403577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16487548 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18632
MedChemExpress GSK2879552 an orally active, selective and irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1/ KDM1A), with potential antineoplastic activity.
GSK2879552 an orally active, selective and irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1/ KDM1A), with potential antineoplastic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK2879552
CAS 1401966-69-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (137.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN2CCC(CN[C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)CC2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 364.48
Poids de la formule 364.48
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death