Learn More
GSK3368715 dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16491309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491309 1 mg
16458137 5 mg
16441607 50 mg
16415428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491309 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY128717A
MedChemExpress GSK3368715 dihydrochloride (EPZ019997 dihydrochloride) is an orally active, reversible, and S-adenosyl-L-methionine (SAM) uncompetitive type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor (IC50=3.1 nM (PRMT1), 48 nM (PRMT3), 1148 nM (PRMT4), 5.7 nM (PRMT6), 1.7 nM (PRMT8)).
GSK3368715 dihydrochloride (EPZ019997 dihydrochloride) produces a shift in arginine methylation states, alters exon usage, and has strong anti-cancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK3368715 dihydrochloride
Forme physique Powder
CAS 1628925-77-8
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H40Cl2N4O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme EPZ019997 dihydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 230 mg/mL (523.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 140 mg/mL (318.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCN(CC1=CNN=C1C2CCC(COCC)(COCC)CC2)C.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 439.46
Poids de la formule 439.46
Pourcentage de pureté 99.66%
Qualité Research