Learn More
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16490146
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490146 2 mg
16484978 10 mg
16475746 100 mg
16451227 50 mg
16407717 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490146 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12082A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK369796 Dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1010411-21-8
Couleur Jaune
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24Cl3N3O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 428.78
Poids de la formule 428.78
Pourcentage de pureté 98.32%
Qualité Research