Learn More
GSK376501A, MedChemExpress
Code produit 16486267
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486267 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16486267 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101746
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK376501A
CAS 1010412-80-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H37NO6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (188.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1CC2=CC(OCCOC)=CC(OCCOC)=C2)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C4=C1C=CC=C4)O
Poids moléculaire (g/mol) 531.64
Poids de la formule 531.64
Pourcentage de pureté 99.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism