Learn More
GSK467, MedChemExpress
Description
GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | GSK467 |
| CAS | 1628332-52-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H13N5O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20.83 mg/mL (65.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C2=C(NC(OC3=CN(N=C3)CC4=CC=CC=C4)=N1)C=NC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.32 |
| Poids de la formule | 319.32 |
| Show More |