Learn More
GSK484 hydrochloride, MedChemExpress
Description
GSK484 hydrochloride is a selective and reversible peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) inhibitor. GSK484 hydrochloride demonstrates high affinity binding to PAD4 with IC50s of 50 nM in the absence of Calcium. In the presence of 2 mM Calcium, notably lower potency (250 nM) is observed.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GSK484 hydrochloride |
| CAS | 1652591-81-5 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H32ClN5O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (245.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (98.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C[C@H](N)[C@H](O)CC1)C2=CC(OC)=C3C(N=C(C(N4CC5CC5)=CC6=C4C=CC=C6)N3C)=C2.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 510.03 |
| Poids de la formule | 510.03 |
| Afficher plus |