Learn More
GSK547, MedChemExpress
Code produit 16487587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487587 5 mg
16484838 10 mg
16481097 50 mg
16405636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16487587 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114492
MedChemExpress GSK547 (GSK'547) is a highly selective and potent inhibitor of receptor-interacting serine/threonine protein kinase 1 (RIPK1), inhibits macrophage-mediated adaptive immune tolerance in pancreatic cancer.
GSK547 (GSK'547) is a highly selective and potent inhibitor of receptor-interacting serine/threonine protein kinase 1 (RIPK1), inhibits macrophage-mediated adaptive immune tolerance in pancreatic cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK547
CAS 2226735-55-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H18F2N6O
Quantité 5 mg
Synonyme GSK'547
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (630.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=NC=NC(N2CCC(C(N3N=CC[C@H]3C4=CC(F)=CC(F)=C4)=O)CC2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 396.39
Poids de la formule 396.39
Pourcentage de pureté 99.33%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease