Learn More
GSK598809, MedChemExpress
Description
GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GSK598809 |
| CAS | 863680-45-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H23F4N5OS |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (173.06 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 28.57 mg/mL (59.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| SMILES | CC1=C(C2=NN=C(SCCCN3CC4(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5F)CC4C3)N2C)OC=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 481.51 |
| Poids de la formule | 481.51 |
| Afficher plus |