Learn More
GSK9311, MedChemExpress
Code produit 16463138
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463138 10 mg
16494426 100 mg
16462636 25 mg
16409696 50 mg
16405877 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16463138 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100729
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK9311
CAS 1923851-49-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H31N5O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Poids moléculaire (g/mol) 437.53
Poids de la formule 437.53
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death