Learn More
Carbolite™ Four GSM11/8/301
Code produit 10130352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
13,5 x 7 x 4,75 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures unitSize
10130352 13,5 x 7 x 4,75 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10130352 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur GSM1108230SN+&02301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ces modèles sont spécifiquement conçus pour l’incinération
Ces modèles sont spécifiquement conçus pour l’incinération. Ils sont dotés d’une conception d’élément protégé et d’un revêtement de chambre d’isolation haute densité pour empêcher l’accumulation de carbone et assurer une longue durée de vie du four, même lorsqu’il est utilisé pour incinérer des échantillons contenant des hydrocarbures, tels que le plastique, la peinture, l’huile, le caoutchouc et le charbon. Le flux d’air continu préchauffé et régulé à travers la chambre garantit une uniformité thermique optimale pour éviter le refroidissement des échantillons, tout en garantissant des conditions d’incinération optimales.
  • Réglage précis de la température par bouton-poussoir, avec une rampe unique et une minuterie (301) ou un programmateur à 8 étapes (3216P1) ou 20 étapes (3508P1) disponible en option
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent un commutateur à rupture positive en cas d’ouverture de porte, un revêtement double pour une température extérieure sûre, ainsi qu’une conception de porte verticale à ouverture parallèle qui protège en partie l’utilisateur des rayonnements thermiques lors du chargement et du déchargement
  • De plus, le modèle 8 L dispose d’une chambre à quartz fondu adaptée aux matériaux d’incinération qui ne doivent pas être contaminés par de la poussière de céramique, présente dans les revêtements des chambres classiques
  • Chaque modèle AAF est livré avec un plateau de chargement inconel (le modèle AAF11/18 comprend deux plateaux), voir l’image des accessoires AAF, ainsi qu’avec une poignée amovible pour le plateau de chargement
Spécification
Capacité (métrique) 8 L
max. (métrique) 1100°C
Type Four
À utiliser avec (application) They have a protected element design and high density insulation chamber lining to prevent carbon build up and ensure long furnace life, even when used to ash samples containing hydrocarbons, such as plastic, paint, oil, Rubber and coal
Comprend Contrôleur de température
Dimensions (P x l x H) intérieures 13,5 x 7 x 4,75 po
Largeur (métrique) 508 mm
Largeur (métrique) intérieure 177.8 mm
Hauteur (métrique) 704.85 mm
Hauteur (métrique) intérieure 120.65 mm
Profondeur (métrique) 723.9 mm
Alimentation électrique 208/240 V 50/60 Hz 3 kw
Tension 208/240 V
Puissance 3 kw
Fréquence 50/60 Hz