Learn More
Saint-Gobain Tubes à vide en caoutchouc GSR
Code produit 11747313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
5 mm
Diamètre (métrique) externe:
14 mm
15 mm
Conditionnement:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11747313 5 mm 15 mm 10m
11737313 4 mm 14 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11747313 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur 71007410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez cette tubulure pour une variété d’applications industrielles, chimiques et de construction. Les tubes à vide en caoutchouc GSR Saint Gobain Performance Plastics™ est l’association idéale de la résistance chimique et de la durée de vie de la pompe.
  • Très bonne élasticité et flexibilité
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Structure en caoutchouc naturel, dureté 45 shore A
  • Léger, souple et résistant à l’usure avec une bonne imperméabilité
  • Offre une bonne résistance chimique aux acides et aux bases
  • Conforme aux exigences de la norme FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA, denrées alimentaires WCR
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 5 mm
À utiliser avec (application) Travaux sous vide
Température min. de fonctionnement (métrique) -25°C
Couleur Rouge
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C