Learn More
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS
Code produit. 10259090
Click to view available options
Capacité (métrique):
500ml
1 l
1 000 ml
6 000 ml
Hauteur (métrique):
156 mm
180 mm
206 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10259090
Marque: Kgw Isotherm™ 2300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Dewar acier inox à col large
  • Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
  • Intérieur et extérieur en acier inox 304
  • Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
  • Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
  • Dewar petit volume 0,5L sans anse
  • Dewar à anse et poignée
Spécification
À utiliser avec (application) Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants
Hauteur (métrique) 206 mm
Comprend Loose Lid Insulating Plug
Capacité (métrique) 1 l
Diamètre (métrique) interne 85 mm
Matériau Acier inoxydable GSS