Learn More
MedChemExpress γ-GT
Spécification
Spécification
| CAS | 63699-78-5 |
| Solubilité | H2O : ≥ 30 mg/mL (91.39 mM) |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Quantité | 100 mg |
| Poids moléculaire | 328.28 g/mol |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Pureté ou qualité | 98.0% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |