Learn More
Fisherbrand™ Pack centrifugeuse ventilées GT1-HC
Code produit 31908707 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
16,000 rpm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max. Conditionnement
31908707 16,000 rpm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4570.00€
    2925.04€ / 1 pièces
    Économisez 1644.96€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses de laboratoire offrent une capacité exceptionnelle et des vitesses élevées dans une surface compacte. Une interface intuitive facilite l’utilisation. Le pack est complet avec un rotor TX-150, des godets, des adaptateurs et des couvercles.
  • Taille compacte avec un encombrement minimal sur les paillasses
  • Capacité maximale de 4 x 145 mL (avec rotor TX-150)
  • Vitesse maximale de 16 000 tr/min avec un rotor MicroClick 24
  • Auto-Lock Échange de rotors pour une installation/retrait sécurisée et rapide sans besoin d’outils
  • Économisez jusqu’à 4 programmes
  • Affichage rétroéclairé pour une lecture facile des paramètres à travers le laboratoire
  • Les packs comprennent un rotor à seau pivotant TX-150, un ensemble de 4 sièges, un ensemble de 4 ClickSeal couvercles, 4 adaptateurs de 50 mL et 4 adaptateurs de 15 mL
  • Garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 145 mL
Vitesse max. 16,000 rpm
FCR max. 3 260 x g (rotor TX-150) ; 24 328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Réfrigéré Non
Comprend Rotor, godets, adaptateurs, couvercles TX-150
Dimensions (L x l x H) extérieures 480 x 370 x 310 mm
Type de contrôleur LCD Interface
Ventilée Oui
Rotor inclus Oui
Stockage de programmes 4
Tension 230 V