Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse réfrigérée GT1R-HC
Code produit 31908712 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
17,850 rpm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max. Conditionnement
31908712 17,850 rpm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6325.00€
    4048.51€ / 1 pièces
    Économisez 2276.49€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fisherbrand Les centrifugeuses de laboratoire GT1-HC/GT1R-HC offrent une capacité exceptionnelle et des vitesses élevées dans une empreinte compacte. Une interface intuitive permet une utilisation facile et un large choix d’options de rotors adaptées à votre application de recherche, et Auto-LockTM assure un échange de rotors simple et sécurisé
  • Taille compacte avec une surface minimale sur le plan de travail.
  • Capacité maximale de 4 x 145 mL (avec rotor TX-150).
  • Vitesse maximale de 17 850 tr/min (réfrigéré) avec rotor MicroClick 24.
  • GreenCool un système de refroidissement naturel pour une durabilité accrue avec un GWP de 3.
  • Auto-Lock Échange de rotors pour une installation/retrait sécurisée et rapide du rotor sans besoin d’outils.
  • Gardez jusqu’à 99 programmes pour les protocoles réguliers.
  • Affichage rétroéclairé pour une lecture facile des paramètres à travers le laboratoire.
  • Garantie de 2 ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 145 mL
Vitesse max. 17,850 rpm
FCR max. 3 260 x g (rotor TX-150) ; 24 328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Réfrigéré Oui
Dimensions (L x l x H) extérieures 670 x 460 x 320 mm
Type de contrôleur LCD Interface
Ventilée Non
Rotor inclus Non
Stockage de programmes 99
Tension 230 V