Learn More
Fisherbrand™ Pack de centrifugeuses réfrigérées GT4R-HC
Code produit 31908708 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Rotor, godets, adaptateurs, couvercles TX-750
TX-1000 Rotor, Sièges, Adaptateurs, Couvercles
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31908708 TX-1000 Rotor, Sièges, Adaptateurs, Couvercles 1 pièce
31908705 Rotor, godets, adaptateurs, couvercles TX-750 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12340.00€
    7899.24€ / 1 pièces
    Économisez 4440.76€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses de laboratoire offrent jusqu’à 3 ou 4 litres de capacité, idéales pour des applications à haut débit. Choisissez parmi une gamme de boîtiers avec différentes options de rotors adaptées à votre application.
  • Capacité maximale allant jusqu’à 4 x 1 000 mL (avec rotor TX-1000).
  • Vitesse maximale de 15 200 tr/min (avec rotors F21 48x2, Microliter 48x2 ou Microliter 30x2).
  • GreenCool un système de refroidissement naturel pour une durabilité accrue avec un GWP de 3.
  • Auto-Lock Échange de rotors pour une installation/retrait sécurisée et rapide du rotor sans besoin d’outils.
  • Gardez jusqu’à 6 programmes pour les protocoles réguliers.
  • Écran LCD pour une lecture facile des paramètres à travers le laboratoire.
  • Les packs 3L comprennent un rotor à godet basculant TX-750, un ensemble de 4 godets, un jeu de 4 ClickSeal couvercles, 4 adaptateurs de 50 mL et 4 adaptateurs de 15 mL.
  • Les packs 4L comprennent un rotor à godet basculant TX-1000, un ensemble de 4 godets, un ensemble de 4 ClickSeal couvercles, 4 adaptateurs de 50 mL et 4 adaptateurs de 15 mL.
  • Garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 1000 mL
FCR max. 25,830 x g
Vitesse max. 15,200 rpm
Réfrigéré Oui
Concept écologique Oui - GreenCool la technologie
Comprend TX-1000 Rotor, Sièges, Adaptateurs, Couvercles
Rotor inclus Oui
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 695 x 746 x 361mm
Tension 230 V