Learn More
Scientific Industries Plateforme antidérapante GTS
Code produit. 16667762
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16667762
Marque: Scientific Industries 83041452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour les applications à basse pression. Peut accueillir des conteneurs de différentes tailles.
  • Plateforme antidérapante interchangeable avec rebord, pour un fonctionnement à basse vitesse
  • Pour une utilisation sur tous les modèles Genie Temp-Shaker en retirant les plateformes existantes et en installant celle-ci
  • Aucun outil n’est nécessaire
Spécification
Type de produit Plateforme antidérapante
Matériau Thermoplastique
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 304,8 mm
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
Dimensions (L x l x H) 12 x 12 x 3 in
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) de la plateforme 76,2 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (impériale) de la plateforme 12 in
Longueur (métrique) 304,8 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 304,8 mm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) de la plateforme 12 in
Largeur (métrique) 304,8 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 304,8 mm
Poids (impériale) 2,5 lb
Description Plateforme antidérapante GTS (pour basse vitesse)
À utiliser avec (application) Agitation orbitale douce
À utiliser avec (équipement) GTS-100 et tous les modèles de GTS-300 Scientific Industries
Comprend Plateforme avec tapis antidérapant
Garantie et services 30 jours