Learn More
Guaiacol, 99,54 %, MP Biomedicals™
Code produit 11413772 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413772 100 g -
11423772 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413772 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215727780
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 90-05-1
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Clé InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
CID PubChem 460
ChEBI CHEBI:28591
Nom IUPAC 2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiacol
Couleur Incolore à jaune
Densité 1,129 g/cm3 à 21 °C
Plage de pourcentage du dosage 0.9954
Quantité 100 g
Poids de la formule 124.1
Forme physique Solide cristallin à liquide