Learn More
Guaiacol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744991 1 kg Flacon en verre 1kg
10316610 250 g Flacon en verre 250g
11944751 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10744991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    82.65€ / 1kg
    Économisez 18.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-05-1
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Clé InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
CID PubChem 460
ChEBI CHEBI:28591
Nom IUPAC 2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiacol
Point de fusion 27.0°C to 29.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(CH3O)C6H4OH
Indice de réfraction 1.5430 to 1.5450
Quantité 1 kg
Beilstein 06,768
Merck Index 15,4589
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (15°C). Other solubilities: miscible with glacial acetic acid, miscible with alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guaiacol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche