Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Guaiacol |
| Point de fusion | 27.0°C to 29.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.1200g/mL |
| Point d’ébullition | 205.0°C |
| Point d’éclair | 82°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Formule linéaire | 2-(CH3O)C6H4OH |
| Show More |
Safety and Handling
- Guaiacol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche