Learn More
Guaiacol-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guaiacol-beta-D-glucopyranoside |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18O7/c1-18-7-4-2-3-5-8(7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 286.1053 |