Learn More
Guaïacol MP Biomedicals
Code produit 11433772 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11433772 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11433772 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215727790
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiacol
CAS 90-05-1
Densité 4.27 (air = 1)
Formule moléculaire C7H8O2
Quantité 500 g
Synonyme guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
Clé InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Nom IUPAC 2-méthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
CID PubChem 460
ChEBI CHEBI:28591
Poids de la formule 124.15