Learn More
Guaiazulène, +98 %
Code produit 11403278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403278 25 g 25g
11493268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17690.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.309 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Il est utilisé comme agent antimicrobien et agent de parfumerie dans l‘industrie cosmétique.
Solubilité
Soluble dans l‘alcool et l‘eau, 0,1115 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Conserver dans l’obscurité. Protéger contre la chaleur et les agents oxydants. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 489-84-9
Formule moléculaire C15H18
Poids moléculaire (g/mol) 198.309
Numéro MDL MFCD00003811
Clé InChI FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
CID PubChem 3515
ChEBI CHEBI:5550
Nom IUPAC 1,4-diméthyl-7-propan-2-ylazulène
SMILES CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiazulene
Point de fusion 31°C to 33°C
Densité 0.976
Point d’ébullition 152°C to 154°C (7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1365001
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4554
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,water,0.1115mg/L @ 25°C (est).
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté ≥98%