Learn More
Guaiazulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984451 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120200100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 489-84-9
Formule moléculaire C15H18
Poids moléculaire (g/mol) 198.31
Clé InChI FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
CID PubChem 3515
ChEBI CHEBI:5550
Nom IUPAC 1,4-diméthyl-7-propan-2-ylazulène
SMILES CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiazulene
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
Couleur Bleu
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 153.0°C (7.0 Torr)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 05,II,473
Merck Index 15,459
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25%. Other solubilities: soluble in ethanol, ethyl ether and ethyl acetate
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guaiazulene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.