Learn More
Guaïazulène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guaiazulene |
| CAS | 489-84-9 |
| Formule moléculaire | C15 H18 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Azulene, 7-isopropyl-1,4-dimethyl- (8CI), 1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene, 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene, 3,8-Dimethyl-5-(2-propyl)azulene, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene, AZ 8, AZ 8 Beris, Azulen-Beris, Azulon, Azunol, Cuteazul, Eucazulen, Guaiazulene, Guaiazulene blue, Kessazulen, NSC 4714, Purazulen, S-Guaiazulene, Silazulon, Uroazulen, Vaumigan, Vetivazulen |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1 |
| Nom IUPAC | 1,4-diméthyl-7-propan-2-ylazulène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.3 |
| Poids de la formule | 198.1409 |