Learn More
Guaiol, MedChemExpress
Description
Guaiol is a sesquiterpene alcohol that has been found in several traditional Chinese medicinal plants and has antiproliferative, pro-autophagic, insect repellent, and insecticidal biological activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guaiol |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 489-86-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H26O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Champacol Guaiac alcohol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (149.89 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |