Learn More
Guaiol, TRC
Code produit 17958974
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17958974 100 mg 100mg
17937334 50 mg 50mg
17937904 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17958974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG805505100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 489-86-1
Formule moléculaire C15 H26 O
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Synonyme 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-, (3S,5R,8S)-, 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-, [3S-(3α,5α,8α)]-, 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5β,6,7,8-octahydro-α,α,3α,8α-tetramethyl- (7CI), Guai-1(5)-en-11-ol (8CI), Guaiol (6CI), (3S,5R,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol, (-)-Guaiol, 3,8-Dimethyl-5-α-hydroxyisopropyl-δ9-octahydroazulene, Champaca camphor, Champacol, Guaiac alcohol, NSC 19941
Nom IUPAC 2-[(3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulen-5-yl]propan-2-ol
SMILES C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
Poids de la formule 222.1984
Pourcentage de pureté >95%