Learn More
Guanethidine sulfate, MedChemExpress
Code produit 16438466
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438466 100 mg
16432216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16438466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0800
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Guanethidine sulfate (Guanethidine monosulfate) ia an antihypertensive agents. Guanethidine is also an adrenergic neurone blocking drug, enters noradrenergic nerve terminals by the neuronal amine carrier.
Guanethidine sulfate (Guanethidine monosulfate) ia an antihypertensive agents. Guanethidine is also an adrenergic neurone blocking drug, enters noradrenergic nerve terminals by the neuronal amine carrier.
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanethidine sulfate
Forme physique Solid
CAS 645-43-2
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H24N4O4S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Guanethidine monosulfate
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (337.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NCCN1CCCCCCC1)=N.O=S(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 296.39
Poids de la formule 296.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research